PHR3769
N-Demethyl-N-formyl-6-O-methylerythromycin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
3"-N-Demethyl-3"-N-formylclarithromycin, N-Formyl clarithromycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 25 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]2(OC)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O)(C)C=O
InChI
1S/C38H67NO14/c1-14-26-38(10,46)31(43)21(4)28(41)19(2)16-37(9,48-13)33(53-35-29(42)25(39(11)18-40)15-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(45)51-26)52-27-17-36(8,47-12)32(44)24(7)50-27/h18-27,29-33,35,42-44,46H,14-17H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChIKey
MQUSOKRVLWZDKB-KCBOHYOISA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)