PHR3753
Iopamidol-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
5-Amino-N,N′-bis-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl]-2,4,6-triiod-benzol-1,3-dicarbamid, N,N′-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiod-isophthalamid, N,N′-Bis-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl]-5-amino-2,4,6-triiod-isophthalamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. I0329010
traceable to USP 1344724
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)