Merck
PHR3699
Verbascosid
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Acetosid, Kusaginin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1711455
API-Familie
verbascoside
Verpackung
pkg of 40MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChIKey
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Phenylethanoidglykosid. Antioxidans und Antiproliferativum.
Sonstige Hinweise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)