PHR3689
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl-[2,5′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)-methyl][1,1′-biphenyl]-2-carbonsäure
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,1′H-2,5′-bibenzo[d]imidazol-1′-yl)-methyl]-biphenyl-2-carbonsäure
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1643437
API-Familie
telmisartan
Verpackung
pkg of 40MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[n]3(c4c(nc3CCC)cc(cc4C)c5[n](c6c(n5)cccc6)C)Cc1ccc(cc1)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
InChIKey
COYNILPBALLLCR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)