Wichtige Dokumente
PHR3559
Ameisensäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Formylic acid, Methanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to EP Y0001970
traceable to USP 1283200
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Verpackung
pkg of 5x1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup