PHR3543
Nonanal
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Aldehyd-C9, Nonanal, Nonylaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Dampfdruck
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Verpackung
pkg of 1 g
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)