Merck
W481911
Sigma-Aldrich
meso-Erythritol
≥99%, FG
Synonym(e):
1,2,3,4-Butantetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutan, i-Erythritol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
FEMA-Nummer:
4819
Beilstein:
1719753
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
E-Nummer:
E 968
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
bp
329-331 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChIKey
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Allelische Variation des Tas1r3-Gens beeinflusst die verhaltensbezogene Geschmacksreaktion auf diesen Zuckeralkohol, was darauf hindeutet, dass er ein T1R3-Rezeptorligand ist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)