Wichtige Dokumente
PHR3538
Methylpalmitat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Methylpalmitat, n-Hexadecansäuremethylester, Methyl-palmitat, Methylhexadecanoat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1431603
API-Familie
methyl palmitate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Brechungsindex
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)