Wichtige Dokumente
PHR3510
Laurylgallat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Gallussäure-dodecylester, Dodecyl-gallat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP Y0000365
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
lauryl gallate
Form
powder
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
InChIKey
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®