PHR3500
Styrene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Styrene
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F
Flammpunkt (°C)
32 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)