Wichtige Dokumente
PHR3494
1,2-Dichlorpropan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,2-Dichlorpropan, Propylendichlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.89 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 19.4 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1035 °F
Expl.-Gr.
14.5 %
Verpackung
pkg of 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−100 °C (lit.)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F
Flammpunkt (°C)
15 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)