PHR3491
2-Chlorethylvinylether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Chlorethylvinylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
760 mmHg ( 109 °C)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
InChIKey
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)