PHR3476
Betamethasone Dipropionate Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16Beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-21-yl propionate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1067737
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(O)C(=O)COC(=O)CC)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChIKey
ALINSFFSOAHJII-XGQKBEPLSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney,Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)