Wichtige Dokumente
PHR3204
Methylcaprat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Caprinsäuremethylester, Dekansäuremethylester, Methylcaprat, Methyldecanoat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1424233
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−14-−11 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)