PHR2963
2-(N-Formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-1-on
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2-(N-Formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, Praziquantel Impurity C (Ph. Eur.)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1554670
API-Familie
praziquantel
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(CCc3c(cccc3)C2=O)C(=O)CN(C(=O)C1CCCCC1)C=O
InChI
1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
InChIKey
RPNVVNYKJLHAFP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)