PHR2545
Oxalsäure Dihydrat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Ethandisäure Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1481215
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
oxaliplatin
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChIKey
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)