PHR2454
Fexofenadin-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylphenylacetic acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000751
traceable to USP 1270388
API-Familie
fexofenadine
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(CCC(CC2)C(c4ccc(cc4)O)c3ccccc3)CCCC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(36)37)27-14-10-23(11-15-27)29(35)9-6-20-33-21-18-26(19-22-33)30(24-7-4-3-5-8-24)25-12-16-28(34)17-13-25/h3-5,7-8,10-17,26,30,34H,6,9,18-22H2,1-2H3,(H,36,37)
InChIKey
XQCMRFZRWWQASZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)