PHR2360
Verapamil-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)-propyl]-α-(1-methylethyl)-benzolacetonitril -monohydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1711304
API-Familie
verapamil
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.N(CCCC(C(C)C)(c1cc(c(cc1)OC)OC)C#N)C
InChI
1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
InChIKey
ARLOHZJIIHSRFE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)