PHR2251
Cimetidine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-[(Methylamino)[[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]amino]methylidene]urea, Cimetidine Amide Dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
cimetidine
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H18N6OS/c1-7-8(15-6-14-7)5-18-4-3-13-10(12-2)16-9(11)17/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)(H4,11,12,13,16,17)
InChIKey
GWWANUFLANSTTA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)