PHR2250
Cimetidine Impurity B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Methyl 3-cyano-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]carbamimidate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
cimetidine
Form
powder
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H16N6S.2ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);2*1H
InChIKey
NEXYNVYEWBRXBG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)