Wichtige Dokumente
PHR2174
Kunststoffzusatzstoff 4
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. P2155011
traceable to USP 1544950
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
InChIKey
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable