PHR2051
Amlodipin-Unreinheit B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Ethyl-5-methyl-(4RS)-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2- (methylcarbamoyl)-benzoyl]-amino]-ethoxy]-methyl]-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat, 4-(2-Chlorphenyl)-6-methyl-2-({2-[2-(methylcarbamoyl)-benzamido]-ethoxy}-methyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001069
API-Familie
amlodipine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)COCCNC(=O)c3c(cccc3)C(=O)NC)C(=O)OCC
InChI
1S/C29H32ClN3O7/c1-5-40-29(37)25-22(16-39-15-14-32-27(35)19-11-7-6-10-18(19)26(34)31-3)33-17(2)23(28(36)38-4)24(25)20-12-8-9-13-21(20)30/h6-13,24,33H,5,14-16H2,1-4H3,(H,31,34)(H,32,35)
InChIKey
SNNCONCKJDOFKX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)