Wichtige Dokumente
PHR2007
Allopurinol-verwandte Verbindung C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, 5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazol-4-carboxamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 843
traceable to Ph. Eur. A0350030
traceable to USP 1013035
API-Familie
allopurinol
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)