PHR1996
Thiamine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
thiamine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)