PHR1943
Methacholinchlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Acetyl-β-Methylcholin-Chlorid, (2-Acetoxypropyl)trimethylammoniumchlorid, Methacholinchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1396364
API-Familie
methacholine chloride
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)