PHR1859
Genistein
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Genistein, 4′,5,7-Trihydroxy-isoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1288816
API-Familie
genistein
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChIKey
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)