PHR1811
Teicoplanin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Teicoplanin, Targocid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001102
API-Familie
teicoplanin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]4NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]8NC(=O)[C@H]9NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](c%13cc(c(cc%13)O)Oc%14cc9cc(c%14)O)[N+H3])Cc%10cc(c(cc%10)Oc%11c(c(cc8c%11)O2)O[C@@H]%12O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%12NC(=O)CCCCCCCCC)O)O)CO)Cl)c5cc(c(cc5)O)c6c(cc(cc6O
InChI
1S/C88H97Cl2N9O33/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-60(108)94-68-74(113)71(110)58(32-101)129-87(68)132-78-55-26-40-27-56(78)126-52-18-14-38(24-47(52)90)77(131-86-67(92-34(2)103)73(112)70(109)57(31-100)128-86)69-84(121)98-66(85(122)123)45-29-42(105)30-54(127-88-76(115)75(114)72(111)59(33-102)130-88)61(45)44-23-37(13-15-49(44)106)63(81(118)99-69)96-83(120)65(40)97-82(119)64-39-21-41(104)28-43(22-39)124-53-25-36(12-16-50(53)107)62(91)80(117)93-48(79(116)95-64)20-35-11-17-51(125-55)46(89)19-35/h11-19,21-30,48,57-59,62-77,86-88,100-102,104-107,109-115H,3-10,20,31-33,91H2,1-2H3,(H,92,103)(H,93,117)(H,94,108)(H,95,116)(H,96,120)(H,97,119)(H,98,121)(H,99,118)(H,122,123)/t48-,57-,58-,59-,62-,63-,64+,65-,66-,67-,68-,69+,70-,71-,72-,73-,74-,75+,76+,77-,86+,87+,88+/m1/s1
InChIKey
BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)