Merck
PHR1764
Supelco
Colchicin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
Größe auswählen
400 MG
182,00 €
182,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 MG
182,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
Beilstein:
2228813
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
182,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 1150
traceable to Ph. Eur. C2580000
traceable to USP 1146006
API-Familie
colchicine, thiocolchicoside
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 400 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-160 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChIKey
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Colchicine is a drug used for the treatment of gout and certain rheumatic and nonrheumatic conditions. It is the major alkaloid in the plant Colchicum autumnale (meadow saffron).[1]
Anwendung
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Colchicine may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of colchicine in human plasma at therapeutic concentrations by liquid chromatography–tandem mass spectrometry method.[1]
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Colchicine intoxication: clinical pharmacology, risk factors, features, and management.
Putterman C, et al.
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 21(3), 143-155 (1991)
Colchicine
Wyatt D K, et al.
Anal. Profiles Drug Subst., 10, 139-182 (1981)
Rapid and sensitive liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the quantitation of colchicine in human plasma
Jiang Y. et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 850(1-2), 564-568 (2007)