Wichtige Dokumente
PHR1682
Baclofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(±)-Baclofen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 28
traceable to Ph. Eur. B0200000
traceable to USP 1048200
API-Familie
baclofen
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChIKey
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Allgemeine Beschreibung
Baclofen is a structural analog of γ-aminobutyric acid (GABA) and an antispastic agent commonly used for the treatment of spasticity as a result of spinal cord or brain injury.[1]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)