PHR1589
Medroxyprogesteron-Acetat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Medroxyprogesteron-17-Acetat, 17α-Acetoxy-6α-methylprogesteron, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnen-3,20-dion-17-acetat, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesteron, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesteron-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 221
traceable to Ph. Eur. M0250000
traceable to USP 1378001
API-Familie
medroxyprogesterone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
206-207 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChIKey
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?