Wichtige Dokumente
PHR1558
Pyridin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Pyridine
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1601747
Dampfdichte
2.72 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
12.4 %
Verpackung
ampule of 3x1.2 mL each
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)