Merck
PHL83897
Procyanidin A1
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-catechin, Proanthocyanidin A1
Größe auswählen
5 MG
407,00 €
407,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
407,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H24O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.50
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
407,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@@]3(Oc4c(c(cc(c4)O)O)[C@@H]([C@H]3O)c5c6c(c(cc51)O)C[C@@H]([C@H](O6)c7cc(c(cc7)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26+,27+,29+,30-/m0/s1
InChIKey
NSEWTSAADLNHNH-TXZJYACMSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4