Merck
PHL83851
(+)-Eudesmin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(+)-Pinoresinoldimethylether, O,O-Dimethylpinoresinol
Größe auswählen
10 MG
472,00 €
472,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
472,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
472,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]3[C@@H]([C@H](OC3)c4cc(c(cc4)OC)OC)C1)c2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C22H26O6/c1-23-17-7-5-13(9-19(17)25-3)21-15-11-28-22(16(15)12-27-21)14-6-8-18(24-2)20(10-14)26-4/h5-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-4H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
InChIKey
PEUUVVGQIVMSAW-RZTYQLBFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)