Merck
PHL83719
Artemetin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Hydroxy-3,6,7,3′,4′-pentamethoxyflavon, Artemisetin, Erianthin, Quercetagetin-3,6,7,3′,4′-pentamethylether
Größe auswählen
10 MG
457,00 €
457,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
457,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
457,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-11-7-6-10(8-12(11)24-2)18-20(27-5)17(22)15-13(28-18)9-14(25-3)19(26-4)16(15)21/h6-9,21H,1-5H3
InChIKey
RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)