Wichtige Dokumente
PHL82614
Ophiopogonin D
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Deacetylophiopogonin C
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
C[C@H](CC1)CO[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O[C@]8([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@]9([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
InChI
1S/C44H70O16/c1-18-9-12-44(54-16-18)19(2)30-28(60-44)15-26-24-8-7-22-13-23(45)14-29(43(22,6)25(24)10-11-42(26,30)5)57-41-38(59-40-36(52)34(50)31(47)20(3)55-40)37(32(48)21(4)56-41)58-39-35(51)33(49)27(46)17-53-39/h7,18-21,23-41,45-52H,8-17H2,1-6H3/t18-,19+,20+,21-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37+,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-/m1/s1
InChIKey
FHKHGNFKBPFJCB-LYLKFOBISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)