Merck
PHL82568
Isorhamnetin-3-neohesperidosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′-methoxyflavon-3-neohesperidosid, Calendoflavosid
Größe auswählen
10 MG
388,00 €
388,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
388,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
388,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4cc(c(cc4)O)OC
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(33)21(36)23(38)27(40-9)44-26-22(37)19(34)16(8-29)42-28(26)43-25-20(35)17-13(32)6-11(30)7-15(17)41-24(25)10-3-4-12(31)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-23,26-34,36-38H,8H2,1-2H3
InChIKey
QHLKSZBFIJJREC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)