Merck
PHL80493
Magnoflorinchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Corytuberinmethochlorid, Escholinchlorid, Thalictrinchlorid
Größe auswählen
10 MG
626,00 €
626,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
626,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
626,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[N+]1([C@H]2Cc3c(c(c(cc3)OC)O)c4c2c(cc(c4[O-])OC)CC1)(C)C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21(2)8-7-12-10-15(25-4)20(23)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(24-3)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13H,7-9H2,1-4H3,(H-,22,23);1H/t13-;/m0./s1
InChIKey
STVJLBTYWBXDBP-ZOWNYOTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)