Wichtige Dokumente
PHL80465
Gramin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Dimethylaminomethyl-indol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
InChIKey
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Dopamine D2 receptor antagonists
- Anti-malarial drugs
- 5-indolyl-Mannich bases
- Proliferation inhibitors
- Inhibitors of human mast cell chymase
- Preparation of DL-tryptophan
- Potential detoxification inhibitors of the crucifer phytoalexin brassinin
- 3-vinylindoles
- Serotonin 5-HT6 receptor ligand templates
- Selective protein kinase c delta (PKCδ) down regulators
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
332.6 °F
Flammpunkt (°C)
167 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)