Merck
P7184
Supelco
Sigma Pseudo Leichengeruch
drowned victim scent
Größe auswählen
50 CAPS
77,50 €
77,50 €
Listenpreis155,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 CAPS
77,50 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
77,50 €
Listenpreis155,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Format
neat
Anwendung
A valuable training aid for water search. It provides a reliable scent source for 30 to 45 minutes, in still or running water, at depths of 1-12 feet.Canine training aids for the detection of corpses.
Sigma pseudo corpse scent may be used as a test material for determining the components present in it using techniques such as a direct injection, headspace solid phase microextraction (SPME), purge and trap, and thermal desorption followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).[1]
Ausbildungshilfsmittel für Spürhunde, für die Auffindung von Leichen
Rechtliche Hinweise
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Comprehensive characterization of commercially available canine training aids
Tipple CA, et al.
Forensic Science International, 242, 242-254 (2014)