Merck
P2800000
Prednisolonacetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prednisolon 21-Acetat, 1,4-Pregnadien-11β,17a,21-triol-3,20-dion-21-acetat, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-21-acetat, 21-Acetoxy-1,4-pregnadien-11β,17α-diol-3,20-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.48
Beilstein:
3111798
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prednisolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Prednisolone acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Susan M Wakil et al.
Canadian journal of ophthalmology. Journal canadien d'ophtalmologie, 47(4), 339-343 (2012-08-14)
The objective of this study was to present a unique case of unilateral facial nerve palsy as an isolated complication of herpes zoster ophthalmicus. An 82-year-old immunocompetent male presented with a 1-week history of painful left scalp lesions. The diagnosis
Florian Birnbaum et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 251(1), 95-103 (2012-05-11)
Postoperative astigmatism following penetrating keratoplasty is a major problem after corneal transplantation. The main goal of new trephination techniques such as femtosecond laser or excimer-laser trephination is to improve refractive and visual outcomes. The femtosecond laser technique makes profiled corneal
Jatin N Ashar et al.
The British journal of ophthalmology, 97(11), 1391-1394 (2013-03-29)
To evaluate a step ladder approach for immunosuppressive regimen for Mooren's ulcer. We retrospectively analysed patients of Mooren's ulcer presenting to a tertiary care centre in south India from 1987 to 2010. Patients were analysed for the age, disease severity
Evan A Olson et al.
Cornea, 31(9), 969-973 (2012-06-09)
To better characterize stromal rejection in the context of deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) to improve early diagnosis and proper management. The clinical records of 22 patients undergoing DALK by 2 surgeons between October 2006 and January 2008 were reviewed
Raphael Campagna et al.
European radiology, 23(2), 424-427 (2012-08-07)
To evaluate the occurrence of coring after needle insertion through the rubber stopper of prednisolone acetate vials. Two-hundred vials of prednisolone acetate were randomly distributed to two radiologists. Prednisolone acetate was drawn up through the rubber bung of the vials