O0146010
Olsalazin-Natrium für Leistungstest
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4,4′-Dihydroxyazobenzol-3,3′-dicarbonsäure Dinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
olsalazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].N(\N=C2/C=C(C(=O)C=C/2)C(=O)[O-])c1cc(c(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,15,17H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-8-;;
InChIKey
QQWFSVYVHLECFP-XBPUGJBTSA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)