Merck
NISTRM8599
Henderson-Molybdänit
NIST® RM 8599
Synonym(e):
Molybdän(IV)-sulfid, Molybdändisulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MoS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NIST®
Dichte
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChIKey
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)