Wichtige Dokumente
NIST911C
Cholesterin
NIST® SRM® 911c
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholesten, 5-Cholesten-3β-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2 g
Hersteller/Markenname
NIST®
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical research
clinical testing
Format
neat
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 911C_cert
SRM 911C_SDS
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Cholestrol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)