Wichtige Dokumente
NIST8040A
Reduktometrischer Standard für Natriumoxalat
NIST®SRM®
Synonym(e):
Natriumoxalat, Ethandisäure Natriumsalz, Oxalsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 8040A_cert
SRM 8040A_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The non-certified values for the reductometric assay are expressed as mass fractions and are metrologically traceable to the materials and methods used in its determination.
- Maintenance and expiration of RM value assignments, instructions for storage drying and use are provided on NIST certificate.
Sonstige Hinweise
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)