Merck
NIST682
Hochreines Zink
NIST® SRM® 682
Synonym(e):
Zink
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Verpackung
pkg of block
Hersteller/Markenname
NIST®
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
High-purity zinc is a semicircular bar segment with a 57 mm (2 1/4 inch) diameter, 25.4 mm (1 inch) depth at the mid-diameter, and 19 mm (3/4 inch) length. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 682_cert
SRM 682_SDS
Anwendung
Standard Reference Material(SRM) is used to calibrate instruments and evaluate chemical methods used inzinc analysis.
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Beryllium (Be), Bismuth (Bi), Boron (B), Cadmium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag), Thallium (Tl), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4