NIST2569
Bleifarbfolien für Produkte für Kinder
NIST® SRM® 2569
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 8 sheets
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
coatings
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 2569_cert
SRM 2569_SDS
Sonstige Hinweise
Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Polyester substrate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)