NIST2242A
Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 532 nm Excitation
NIST®SRM®
Verpackung
pkg of 1 ea (1 g)
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2242A_cert
SRM 2242A_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)