Merck
NIST2141
Harnstoff
NIST® SRM® 2141
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
Beilstein:
635724
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
crystals
Verpackung
pkg of 2 g
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Urea Standard reference material (SRM) is certified for calibrating and standardizing microchemical procedures aimed at determining nitrogen in organic matter. Additionally, it serves as a tool for standardizing techniques for nitrogen determination, when carbon and hydrogen are simultaneously analyzed.
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Available with a certificate documentingnitrogen value determined through a modification of the AOAC micro-Kjeldahlmethod.
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7