NIST114R
Portlandzement
NIST® SRM® 114r, fineness standard
Synonym(e):
Portland cement
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
NIST
Verpackung
pkg of 20 vials (each containing 5g of cement)
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
SRM 114R_cert
SRM 114R_SDS
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)