Wichtige Dokumente
N0100000
Naphazolin -nitrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(1-Naphthylmethyl)-imidazolin -nitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
naphazoline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
InChIKey
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Combat ammonia poisoning
- Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)